Få mere at vide
Pentafluorobenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30415291
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30415291 10 g
1 options
Artikelnummer. 30415291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27351510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzoic Acid
CAS 602-94-8
Molekylær formel C7HF5O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.07
Formel vægt 211.9897