Få mere at vide
Pentafluorbenzensulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10603892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10603892 25 g Glasflaske 25g
10428872 1 g Glasflaske 1g
10503311 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603892 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 147110250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 832-53-1
Molekylær formel C6ClF5O2S
Molekylvægt (g/mol) 266.57
MDL nummer MFCD00007427
InChI nøgle UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Navn note 99%
Tæthed 1.7960g/mL
Kogepunkt 211 °C
Flammepunkt 90 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F5SO2Cl
Brydningsindeks 1,4780 til 1,48
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.796
Formel vægt 266.57
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.