Få mere at vide
Pentaethylenehexamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881861
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15881861 25 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15881861 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8400760025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Mixture of isomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 4067-16-7
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 1.003 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008167
Mængde 25 mL
Synonym Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine, Pentaethylenehexamine
Molekylvægt (g/mol) 232.37