Få mere at vide
Pentaethylene Glycol Dimethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 109789-39-1 |
| Molekylær formel | C10 H22 O6 . 2 C H4 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol 1,14-Dimethanesulfonate, Pentaethylene Glycol Dimesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O6.2CH4O3S/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12;2*1-5(2,3)4/h11-12H,1-10H2;2*1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.OCCOCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.489 |
| Formel vægt | 430.118 |