missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentaethylene glycol dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaethylene glycol dichloride |
| CAS | 5197-65-9 |
| Molekylær formel | C10H20Cl2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,14-Dichloro-3,6,9,12-tetraoxatetradecane, 1,2-bis[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]-ethane, 1,14-Dichloro-3,6,9,12-tetraoxatetradecane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20Cl2O4/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h1-10H2 |
| SMIL | ClCCOCCOCCOCCOCCCl |
| IUPAC navn | 1,2-bis[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.17 |
| Formel vægt | 274.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?