Få mere at vide
Pentaethylenglycol di-p-toluensulfonat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Pentaethylenglycoldi-p-toluensulfonat anvendes til fremstilling af calix[4]arener, calix[5]arener og kroneethere. Det anvendes også til fremstilling af 3a-formylbenzo-18-krone-6 ved at undergå koblingsreaktion med 2,3-dihydroxybenzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pentaethylenglycoldi-p-toluensulfonat anvendes til fremstilling af calix[4]arener, calix[5]arener og kroneethere. Det bruges også til fremstilling af 3′ -formylbenzo-18-krone-6 ved at undergå koblingsreaktion med 2,3-dihydroxybenzaldehyd.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er hygroskopisk i naturen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate |
| Tæthed | 1.26 |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.5225 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3599245 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formel vægt | 546.66 |
| Procent renhed | 95% |