Få mere at vide
Pentaethylenglycol di-p-toluensulfonat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313506 1 g 1g
11323506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14369.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41024-91-3 | C24H34O10S2 | 546.646 g/mol
Pentaethylenglycoldi-p-toluensulfonat anvendes til fremstilling af calix[4]arener, calix[5]arener og kroneethere. Det anvendes også til fremstilling af 3a-formylbenzo-18-krone-6 ved at undergå koblingsreaktion med 2,3-dihydroxybenzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentaethylenglycoldi-p-toluensulfonat anvendes til fremstilling af calix[4]arener, calix[5]arener og kroneethere. Det bruges også til fremstilling af 3′ -formylbenzo-18-krone-6 ved at undergå koblingsreaktion med 2,3-dihydroxybenzaldehyd.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41024-91-3
Molekylær formel C24H34O10S2
Molekylvægt (g/mol) 546.646
MDL nummer MFCD00012204
InChI nøgle BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol ditosylate, pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate, pentaethylene glycol di p-toluenesulfonate, tos-peg6-tos, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol d p-toluenesulfonate, penta ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate
PubChem CID 361968
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
Tæthed 1.26
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5225
Mængde 1 g
Beilstein 3599245
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 546.66
Procent renhed 95%