missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30007772
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007772 10 mg
30011290 50 mg
30012323 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007772 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19429510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84633-54-5
Molekylær formel C56 H84 O10
Molekylvægt (g/mol) 917.26
Synonym 1,1'-[2-[[3-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl] bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate], Pentaerythritol Tris Ester with 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 2-(((3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
IUPAC navn [2,2-bis[3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyloxymethyl]-3-hydroxypropyl] 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
SMIL CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(CO)(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol Tris Ester With 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C56H84O10/c1-50(2,3)38-25-35(26-39(47(38)61)51(4,5)6)19-22-44(58)64-32-56(31-57,33-65-45(59)23-20-36-27-40(52(7,8)9)48(62)41(28-36)53(10,11)12)34-66-46(60)24-21-37-29-42(54(13,14)15)49(63)43(30-37)55(16,17)18/h25-30,57,61-63H,19-24,31-34H2,1-18H3
Formel vægt 916.6064
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.