missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentaerythritol Triacrylate (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30137161
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137161 25 g
17923815 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23051525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3524-68-3
Molekylær formel C14H18O7
Molekylvægt (g/mol) 298.29
Synonym SR 444, SR 444C, SR 444D, SR 444NS, SR 534, Sartomer 444, Sartomer SR 444, Setalux UV 2242, Light Acrylate DPE 3A, Light Acrylate PE 3A, Light Ester PE 3A, M 305, M 306, M 340, M 430, Miramer M 340, NK Ester A-TMM 3L New, NK Ester, A-TMN 3LM-N, NK Ester TMM 50T, Newfrontier PET 3, P 300, P 300 (Acrylate), PE 003, PE 3A, PET 3, PET 30, PET 3A, PETA, PETIA, PETRA;
IUPAC navn [2-(hydroxymethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
SMIL OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol Triacrylate (Technical Grade)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O7/c1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h4-6,15H,1-3,7-10H2
Formel vægt 298.1053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.