Få mere at vide
Pentaerythritol triacrylate, stab. with 4-methoxyphenol
Beskrivelse
Pentaerythritol triacrylate is used in UV-cured inks, dental polymers and varnishes. Further, it is used in the preparation of printing inks, coatings, in photoresists, acrylic glues, adhesives, binders, paper and wood impregnates. In addition, it serves as a modifier for polyester and fiberglass and plastic components for the medical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol triacrylate |
| Navn note | Stabilized with 300 to 400ppm 4-methoxyphenol |
| CAS | 3524-68-3 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.16 g/mL |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Molekylær formel | C14H18O7 |
| Brydningsindeks | 1.484 |
| MDL nummer | MFCD00009607 |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pentaerythritol triacrylate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentaerythritol tetraacrylate, Pentaerythritol triacrylate,Trimethylolpropane triacrylate