Få mere at vide
Pentaerythritol triacrylate, stab. with 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 15446055
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446055 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15446055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015705.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3524-68-3 | C14H18O7 | 298.291 g/mol
Pentaerythritol triacrylate is used in UV-cured inks, dental polymers and varnishes. Further, it is used in the preparation of printing inks, coatings, in photoresists, acrylic glues, adhesives, binders, paper and wood impregnates. In addition, it serves as a modifier for polyester and fiberglass and plastic components for the medical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol triacrylate
Navn note Stabilized with 300 to 400ppm 4-methoxyphenol
CAS 3524-68-3
Farve Colorless
Tæthed 1.16 g/mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C14H18O7
Brydningsindeks 1.484
MDL nummer MFCD00009607
Mængde 500 g
Beilstein 6598752
Følsomhed Hygroscopic
Synonym pentaerythritol triacrylate, peta, pentaerythrityl triacrylate, gafgard 233, kayarad pet 30, sartomer sr 444, aronix m 305, setalux uv 2242, light acrylate pe 3a, p 300 acrylate
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
InChI nøgle HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)OCC(CO)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
IUPAC navn [2-(hydroxymethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 298.291
PubChem CID 19042
Formel vægt 298.28
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentaerythritol triacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentaerythritol tetraacrylate, Pentaerythritol triacrylate,Trimethylolpropane triacrylate