Få mere at vide
Pentaerythritol, TRC
Artikelnummer. 30413476
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30413476 50 g
1 options
Artikelnummer. 30413476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22720050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol
CAS 115-77-5
Molekylær formel C5 H12 O4
Mængde 50 g
Synonym Pentaerythritol (8CI), 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Auxinutril, CP 500G, Charmor PM, Charmor PM 15, Charmor PM 40, Flammex DPE, Hercules P 6, Maxinutril, Metab-Auxil, Microlon 93, Monopentaerythritol, Monopentek, NSC 8100, Neulizer P, P 100, P 100 (alcohol), PE 200, PE 200 (diol), PER, PET 020, Penetek, Penta Powder 325, Penta-R, Pentarit, Pentarit S, Pentarit T, Pentek, THME, Tetra(hydroxymethyl)methane, Tetrakis(hydroxymethyl)methane, Tetramethylolmethane, Voxtar M 100
InChI formel InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
SMIL OCC(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 136.1464
Formel vægt 136.0736