Få mere at vide
Pentaerythritol Tetrahexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol Tetrahexanoate |
| CAS | 7445-47-8 |
| Molekylær formel | C29 H52 O8 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H52O8/c1-5-9-13-17-25(30)34-21-29(22-35-26(31)18-14-10-6-2,23-36-27(32)19-15-11-7-3)24-37-28(33)20-16-12-8-4/h5-24H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)(COC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC |
| IUPAC navn | [3-hexanoyloxy-2,2-bis(hexanoyloxymethyl)propyl] hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.72 |
| Formel vægt | 528.3662 |