Få mere at vide
Pentaerythritol Tetraacrylate (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol Tetraacrylate |
| CAS | 4986-89-4 |
| Molekylær formel | C17H20O8 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2 |
| SMIL | C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C |
| IUPAC navn | [3-prop-2-enoyloxy-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.34 |
| Formel vægt | 352.1158 |