missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentaerythritol-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol-d8 |
| CAS | 82414-60-6 |
| Molekylær formel | C5 2H8 H4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol','2,2-bis(hydroxymethyl-d2)- (9CI), Pentaerythritol-d8, 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)-1,3-propanediol-1,1,3,3-d4, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-d8, Tetra(hydroxymethyl-d2)methane, Tetrakis(hydroxymethyl-d2)methane, Pentaerythritol-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D |
| SMIL | [2H]OC([2H])([2H])C(CO)(C([2H])([2H])O)C([2H])([2H])O[2H] |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterio-2,2-bis[dideuterio(deuteriooxy)methyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.2 |
| Formel vægt | 144.1238 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?