missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentaerythritol-d8 Dibromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol-d8 Dibromide |
| CAS | 1216413-92-1 |
| Molekylær formel | C5H2D8Br2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol-d8, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl) propane-d8, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane-d8, Dibromoneopentyl-d8 Glycol, FR 1138-d8, FR 522-d8, NSC 9001-d8, Pentaerythritol-d8 Dibromohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C(C([2H])([2H])O)(C([2H])([2H])Br)C([2H])([2H])Br |
| IUPAC navn | 2,2-bis[bromo(dideuterio)methyl]-1,1,3,3-tetradeuteriopropane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.99 |
| Formel vægt | 267.955 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?