missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentaerythritol-2-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol-2-13 C |
| CAS | 334974-06-0 |
| Molekylær formel | 13 C C4 H12 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propanediol-2-13 C, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (9 CI), Pentaerythritol-2-13 C, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-2-13 C, Tetra(hydroxymethyl)methane-13 C, Tetrakis(hydroxymethyl)methane-13 C, Pentaerythritol-13 C (methane-13 C) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9 H,1-4H2/i5+1 |
| SMIL | OC[13 C](CO)(CO)CO |
| IUPAC navn | 2,2-bis(hydroxymethyl)(2 ^{13}C)propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.139 |
| Formel vægt | 137.077 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?