missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentadecyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1944-80-5 |
| Molekylær formel | C33H46BrP |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H46P.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-30-34(31-24-17-14-18-25-31,32-26-19-15-20-27-32)33-28-21-16-22-29-33;/h14-22,24-29H,2-13,23,30H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | pentadecyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 553.6 |
| Formel vægt | 552.2521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?