Få mere at vide
Pentadecylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743142 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10743142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436160500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 78887-70-4 | C15H31BrMg | 315,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentadecylmagnesium bromide
CAS 78887-70-4, 60-29-7
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.793g/mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C15H31BrMg
Lineær formel CH3(CH2)14MgBr
MDL nummer MFCD00209607
Mængde 50 mL
Synonym n-pentadecylmagnesium bromide, pentadecylmagnesium bromide solution, pentadecylmagnesiumbromide, magnesium,bromopentadecyl, pentadecylmagnesium bromide, nnibywyqyujvfg-uhfffaoysa-m, pentadecylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
InChI nøgle FAXYNDJJWMSBJG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Mg++].[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[CH2-]
IUPAC navn magnesium;pentadecan;bromid
Molekylvægt (g/mol) 315.62
PubChem CID 4641098
Formel vægt 315.62
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.