missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentadecanoyl Coenzyme A Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30426566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426566 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2679801MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentadecanoyl Coenzyme A Sodium Salt
CAS 125527-28-8
Molekylær formel C36H64N7O17P3S xNa
Mængde 1 mg
Synonym S-pentadecanoate Coenzyme A Sodium Salt, Pentadecanoyl-CoA Sodium Salt, Pentadecanethioic Acid S-Ester with Coenzyme A Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C36H64N7O17P3S.Na/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-27(45)64-20-19-38-26(44)17-18-39-34(48)31(47)36(2,3)22-57-63(54,55)60-62(52,53)56-21-25-30(59-61(49,50)51)29(46)35(58-25)43-24-42-28-32(37)40-23-41-33(28)43;/h23-25,29-31,35,46-47H,4-22H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,48)(H,52,53)(H,54,55)(H2,37,40,41)(H2,49,50,51);/q;+1/p-1/t25-,29?,30?,31+,35-;/m1./s1
SMIL NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3C(C([C@H](O3)COP(OP(O)(OCC(C)([C@H](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)O)C)=O)(O)=O)OP(O)([O-])=O)O.[Na+]
IUPAC navn sodium (2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(((hydroxy((hydroxy((R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-((3-oxo-3-((2-(pentadecanoylthio)ethyl)amino)propyl)amino)butoxy)phosphoryl)oxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 1013.9
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.