missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentadecanoyl Coenzyme A Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30411102
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411102 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP26798010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentadecanoyl Coenzyme A Sodium Salt
CAS 125527-28-8
Molekylær formel C36H64N7O17P3S xNa
Mængde 10 mg
Synonym S-pentadecanoate Coenzyme A Sodium Salt, Pentadecanoyl-CoA Sodium Salt, Pentadecanethioic Acid S-Ester with Coenzyme A Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C36H64N7O17P3S.Na/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-27(45)64-20-19-38-26(44)17-18-39-34(48)31(47)36(2,3)22-57-63(54,55)60-62(52,53)56-21-25-30(59-61(49,50)51)29(46)35(58-25)43-24-42-28-32(37)40-23-41-33(28)43;/h23-25,29-31,35,46-47H,4-22H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,48)(H,52,53)(H,54,55)(H2,37,40,41)(H2,49,50,51);/q;+1/p-1/t25-,29?,30?,31+,35-;/m1./s1
SMIL NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3C(C([C@H](O3)COP(OP(O)(OCC(C)([C@H](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)O)C)=O)(O)=O)OP(O)([O-])=O)O.[Na+]
IUPAC navn sodium (2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(((hydroxy((hydroxy((R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-((3-oxo-3-((2-(pentadecanoylthio)ethyl)amino)propyl)amino)butoxy)phosphoryl)oxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 1013.9
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.