Få mere at vide
Pentadecanolid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxacyclohexadecan-2-one |
| CAS | 106-02-5 |
| Molekylær formel | C15 H28 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Oxacyclohexadecan-2-one (8CI','9CI','ACI), Pentadecanoic acid','15-hydroxy-','ξ-lactone (6CI','7CI), 1,15-Pentadecanolide, 1-Oxacyclohexadecan-2-one, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolactone, 15-Pentadecanolide, 2-Pentadecalone, cpd Supra, CPE 215, Cyclopentadecanolide, Exaltolide, Macrolide Supra, Muskalactone, NSC 36763, Pentadecalactone, Pentadecanolactone, Pentadecanolide, Pentalide, Thibetolide, ω-Pentadecalactone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2 |
| SMIL | O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1 |
| IUPAC navn | oxacyclohexadecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.38 |
| Formel vægt | 240.2089 |