Få mere at vide
Pentadecanolid, TRC
Artikelnummer. 30419303
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30419303 5 g
1 options
Artikelnummer. 30419303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2204505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxacyclohexadecan-2-one
CAS 106-02-5
Molekylær formel C15 H28 O2
Mængde 5 g
Synonym Oxacyclohexadecan-2-one (8CI','9CI','ACI), Pentadecanoic acid','15-hydroxy-','ξ-lactone (6CI','7CI), 1,15-Pentadecanolide, 1-Oxacyclohexadecan-2-one, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolactone, 15-Pentadecanolide, 2-Pentadecalone, cpd Supra, CPE 215, Cyclopentadecanolide, Exaltolide, Macrolide Supra, Muskalactone, NSC 36763, Pentadecalactone, Pentadecanolactone, Pentadecanolide, Pentalide, Thibetolide, ω-Pentadecalactone
InChI formel InChI=1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
SMIL O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
IUPAC navn oxacyclohexadecan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 240.38
Formel vægt 240.2089