Få mere at vide
Pentadecanolid, 98%
Beskrivelse
Pentadecanolide er en monomer, der bruges til at fremstille PGA-co-pentadecalacton-polymerer, der skal bruges i udviklingen af direkte komprimerede depottabletter af let opløselige lægemidler, såsom ketoprofen. Pentadecanolide kan anvendes til syntese af poly(pentadecanolid) (PPDL) ved Novozyme 435-katalyseret ringåbningspolymerisation. Det kan anvendes som startreagens til syntese af terminalt forgrenede isofedtsyrer (iso-C15-C17).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pentadecanolide er en monomer, der bruges til at fremstille PGA-co-pentadecalacton-polymerer, der skal bruges i udviklingen af direkte komprimerede depottabletter af let opløselige lægemidler, såsom ketoprofen. Pentadecanolide kan anvendes til syntese af poly(pentadecanolid) (PPDL) ved Novozyme 435-katalyseret ringåbningspolymerisation. Det kan anvendes som startreagens til syntese af terminalt forgrenede isofedtsyrer (iso-C15-C17).
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecanolide |
| Smeltepunkt | 33 °C til 37 °C |
| Tæthed | 0.918 |
| Kogepunkt | 137 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.47 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 143710 |
| Merck Index | 14,3910 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, dipropylenglycol. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |