Få mere at vide
Pentadecanolide, 98%
Artikelnummer. 11453754
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453754 25 g 25g
11463754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11341.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-02-5 | C15H28O2 | 240.387 g/mol
Pentadecanolide er en monomer, der bruges til at fremstille PGA-co-pentadecalacton-polymerer, der skal bruges i udviklingen af direkte komprimerede depottabletter af let opløselige lægemidler, såsom ketoprofen. Pentadecanolide kan anvendes til syntese af poly(pentadecanolid) (PPDL) ved Novozyme 435-katalyseret ringåbningspolymerisation. Det kan anvendes som startreagens til syntese af terminalt forgrenede isofedtsyrer (iso-C15-C17).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentadecanolide er en monomer, der bruges til at fremstille PGA-co-pentadecalacton-polymerer, der skal bruges i udviklingen af direkte komprimerede depottabletter af let opløselige lægemidler, såsom ketoprofen. Pentadecanolide kan anvendes til syntese af poly(pentadecanolid) (PPDL) ved Novozyme 435-katalyseret ringåbningspolymerisation. Det kan anvendes som startreagens til syntese af terminalt forgrenede isofedtsyrer (iso-C15-C17).
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-02-5
Molekylær formel C15H28O2
Molekylvægt (g/mol) 240.387
MDL nummer MFCD00039667
InChI nøgle FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentadecanolide, exaltolide, pentadecanolide, 15-pentadecanolide, pentalide, thibetolide, pentadecan-15-olide, pentadecalactone, muskalactone, muskolactone
PubChem CID 235414
IUPAC navn oxacyclohexadecan-2-on
SMIL C1CCCCCCCOC(=O)CCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentadecanolide
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Tæthed 0.918
Kogepunkt 137°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 25 g
Beilstein 143710
Merck Index 14,3910
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water.
Formel vægt 240.39
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentadecanolide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxacyclohexadecan-2-one