Få mere at vide
Pentadecanoic-d29 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecanoic-D29 Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| Formel vægt | 271.41 |