Få mere at vide
Pentadecansyre, TRC
Artikelnummer. 30410235
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30410235 1 g
1 options
Artikelnummer. 30410235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2204801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid)
CAS 1002-84-2
Molekylær formel C15 H30 O2
Mængde 1 g
Synonym Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Pentadecanoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 242.4
Formel vægt 242.2246