Få mere at vide
Pentadecanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15818370
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15818370 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15818370 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8006610010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1002-84-2
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Molekylær formel CH3(CH2)13COOH
MDL nummer MFCD00002745
Mængde 10 g
Synonym Pentadecanoic acid, Pentadecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 242.4