Få mere at vide
Pentadecanosyre, 99%
Artikelnummer. 11437636
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437636 10 g 10g
11447636 50 g 50g
11457636 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14664.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.44 DKK
    394.65 DKK / 10g
    Spare 86.79 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242,403 g/mol
Pentadecansyre er et lipid, der bruges i proteomikforskning. Det bruges også som en biomarkør for diætmælk. Det kan mærkes som en biomarkør for myokardiefedtsyremetabolisme i iskæmi/reperfusionsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentadecansyre er et lipid, der bruges i proteomikforskning. Det bruges også som en biomarkør for diætmælk. Det kan mærkes som en biomarkør for myokardiefedtsyremetabolisme i iskæmi/reperfusionsundersøgelser.
Opløselighed Opløselig i ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1002-84-2
Molekylær formel C15H30O2
Molekylvægt (g/mol) 242.403
MDL nummer MFCD00002745
InChI nøgle WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
PubChem CID 13849
ChEBI CHEBI:42504
IUPAC navn pentadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentadecanoic acid
Smeltepunkt 51 °C til 54 °C
Kogepunkt 257 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Lineær formel CH3(CH2)13CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 1773831
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol.
Formel vægt 242.4
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentadecanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecanoic acid