missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC

Artikelnummer. 30134421
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134421 250 mg
17912895 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227140250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1404053-61-7
Molekylær formel C38H55FN4O4
Molekylvægt (g/mol) 650.87
Synonym Paliperidone Pentadecanoate, 9-Hydroxyrisperidone Pentadecanoate
SMIL [Na+].O=C([O-])C1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2=C(C)N(C)C=CC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17NO8.Na/c1-5-10(6(15)3-4-14(5)2)21-13-9(18)7(16)8(17)11(22-13)12(19)20;/h3-4,7-9,11,13,16-18H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/t7?,8-,9?,11?,13-;/m1./s1
Formel vægt 650.4207
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.