Få mere at vide
Pentadecanoic-15,15,15-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecanoic-15,15,15-D3 Acid |
| CAS | 352431-40-4 |
| Molekylær formel | C15 D3 H27 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Pentadecanoic-15,15,15-d3 acid (9 CI), Pentadecanoic acid-15,15,15-d3, 15,15,15-Trideuteriopentadecanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 15,15,15-trideuteriopentadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.416 |
| Formel vægt | 245.2434 g/mol |
| Vis mere |