Få mere at vide
Pentadecanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecanal |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3 |
| Formel vægt | 226.2297 |