missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentadecan-8-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecan-8-one |
| CAS | 818-23-5 |
| Molekylær formel | C15 H30 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Caprylone, Diheptyl ketone, Heptyl ketone, NSC 595 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O/c1-3-5-7-9-11-13-15(16)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC navn | pentadecan-8-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.39 |
| Formel vægt | 226.2297 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?