Få mere at vide
Pentadecafluorooctanoic Acid Ammonium Salt, TRC
Artikelnummer. 30428405
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30428405 5 g -
30417016 1 g -
30427296 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30428405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2681005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3825-26-1
Molekylær formel C8 H F15 O2 . H3 N
Molekylvægt (g/mol) 431.1
Synonym Perfluorooctanoic Acid Ammonium, Ammonium perfluorooctanoate, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Octanoic acid, pentadecafluoro-, ammonium salt (8CI, 9CI), Ammonium pentadecafluorooctanoate, Ammonium perfluorocaprylate, Ammonium perfluorooctanoate, Ammonium perfluorooctoate, CXR 1002, DS 101, FC 1015, FC 143, Fluorad FC 143, FX 1006, Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt, Perfluorooctanoic acid ammonium salt, Unidyne DS 101
IUPAC navn azanium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMIL [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctanoic acid ammonium salt PFOA POAA
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
Formel vægt 431.0003
Procent renhed >95%