Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentadecafluorooctanoic acid |
| Smeltepunkt | 53.0°C to 60.0°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 189.0°C to 192.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CF3(CF2)6CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 7272 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pentadecafluorooctanoic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H372-Forårsager organskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H332-Farlig ved indånding.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.