Få mere at vide
Pentadecafluorooctanoic Acid-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)/i1+1 |
| Formel vægt | 414.977 |
| Procent renhed | >95% |