missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentacosanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentacosanoic Acid |
| CAS | 506-38-7 |
| Molekylær formel | C25 H50 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pentacosanoic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Hyenic acid, n-Pentacosanoic acid, NSC 89289, Pentacosylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27/h2-24H2,1H3,(H,26,27) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | pentacosanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.66 |
| Formel vægt | 382.3811 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?