Få mere at vide
Pentachlorothioanisol, TRC
Artikelnummer. 30011026
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011026 10 g
17923835 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011026 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23817010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1825-19-0
Molekylær formel C7 H3 Cl5 S
Molekylvægt (g/mol) 296.43
Synonym Benzene, pentachloro(methylthio)- (9CI), Sulfide, methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene, Methyl pentachlorophenyl sulfide, Methylthiopentachlorobenzene, PCTA, Pentachloro(methylthio)benzene, Pentachlorophenyl methyl sulfide, Pentachlorothioanisole
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachloro-6-methylsulfanylbenzen
SMIL CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-pentachlorophenyl sulfide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl5S/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
Formel vægt 293.8398