Få mere at vide
Pentachlorophenyl Laurate, TRC
Artikelnummer. 30420766
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30420766 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30420766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP26701510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachlorophenol dodecanoate
CAS 3772-94-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H23 Cl5 O2
Mængde 10 mg
Synonym Dodecanoic acid','2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester, Dodecanoic acid','pentachlorophenyl ester (9CI), Lauric acid','pentachlorophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol','pentachloro-','laurate (8CI), Lauroyl pentachlorophenate, Mystox, Mystox LPL, Mystox LSD, Mystox LSL, NSC 77542, Pentachlorophenol laurate, Pentachlorophenyl laurate
InChI formel InChI=1S/C18H23Cl5O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(24)25-18-16(22)14(20)13(19)15(21)17(18)23/h2-11H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentachlorophenyl) dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 448.64
Formel vægt 446.0141
Procent renhed >95