missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentachlorophenyl Laurate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachlorophenol dodecanoate |
| CAS | 3772-94-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H23 Cl5 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Dodecanoic acid','2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester, Dodecanoic acid','pentachlorophenyl ester (9CI), Lauric acid','pentachlorophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol','pentachloro-','laurate (8CI), Lauroyl pentachlorophenate, Mystox, Mystox LPL, Mystox LSD, Mystox LSL, NSC 77542, Pentachlorophenol laurate, Pentachlorophenyl laurate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23Cl5O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(24)25-18-16(22)14(20)13(19)15(21)17(18)23/h2-11H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentachlorophenyl) dodecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.64 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?