Få mere at vide
Pentachlorophenol, TRC
Artikelnummer. 30425642
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425642 100 mg
30411604 1 g
30411502 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30425642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP238100100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-86-5
Molekylær formel C6 H Cl5 O
Molekylvægt (g/mol) 266.34
Synonym Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentachlorophenol
SMIL Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachlorophenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formel vægt 263.847
Procent renhed >95%