Få mere at vide
Pentachlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachlorophenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| Formel vægt | 263.847 |
| Procent renhed | >95% |