missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentachlorophenol Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30420686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30420686 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2381832.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentachlorophenol sodium
CAS 131-52-2
Molekylær formel C6 Cl5 O . Na
Mængde 2.5 g
Synonym Phenol','pentachloro-','sodium deriv. (6CI), Phenol','pentachloro-','sodium salt (8CI,9CI), Biocel WD, CL 208, Dowicide G, GR 48-11PS, GR 48-32S, Mystox D, NAPCP, PCP sodium salt, PCP-Na, PCP-Sodium, PKhFN, Pentachlorophenate sodium, Pentachlorophenol sodium salt, Pentachlorophenoxy sodium, Pentanot 25, Preventol PN, Santobrite, Sapco 25, Sodium PCP, Sodium pentachlorophenate, Sodium pentachlorophenol, Sodium pentachlorophenolate, Sodium pentachlorophenoxide, Witophen N
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn sodium;2,3,4,5,6-pentachlorophenolate
Molekylvægt (g/mol) 288.32
Formel vægt 285.8289
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.