Få mere at vide
Pentachlorophenol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312984
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312984 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312984 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011125ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachlorophenol
CAS 87-86-5
Analyt- eller komponentnavne Pentachlorophenol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C6 H Cl5 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMIL Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentachlorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 266.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 263.847 g/mol