Få mere at vide
Pentachloronitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30413890
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30413890 25 g
1 options
Artikelnummer. 30413890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23799025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quintozene
CAS 82-68-8
Molekylær formel C6 Cl5 N O2
Mængde 25 g
Synonym Quintozene, Pentachloronitrobenzene, Benzene','1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro-, Benzene','pentachloronitro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachloronitrobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloronitrobenzene, Avicol (pesticide), Batrilex, Botrilex, Brassicol, Brassicol 75, Brassicol Super, Chinozan, Fartox, Folosan, Fomac 2, GC 3944-3-4, Kobutol, Korsikol, Marisan forte, NSC 58427, Nitropentachlorobenzene, PCNB, Pentagen, Phomasan, Plantacol, Quinosan, Quintozen, RTU 1010, RTU PCNB, Terrachlor, Terraclor, Terraclor 30G, Terrafun, Terrazan, Terrazan F, Tilcarex, Tritisan
InChI formel InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 295.33
Formel vægt 292.8372