Learn More
Pentachlornitrobenzen, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12909334 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Mængde Unit Size
12909334 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12909334 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2945
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Pentachlornitrobenzen82-68-81000 μg/ml
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pentachloronitrobenzene
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 82-68-8, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 508, 8081
Molekylær formel C6Cl5NO2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlor-6-nitrobenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34908
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentachloronitrobenzene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: quintozene, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug