missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentachloronitrobenzene-13C6, TRC

Artikelnummer. 17960945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17960945 1 mg
17930505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17960945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2379921MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 362044-64-2
Molekylær formel 13C6 Cl5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 301.29
Synonym Benzene-13C6, pentachloronitro- (9CI), Pentachloronitrobenzene (13C6), Pentachloronitrobenzene 13C6, Pentachloronitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Quintozene-13C6
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene
SMIL [O-][N+](=O)[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentachloronitrobenzene-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 298.8573
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.