Få mere at vide
Pentachlornitrobenzen 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Quintozene |
| CAS | 82-68-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Quintozene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 Cl5 N O2 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Quintozene, Pentachloronitrobenzene, Benzene, 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro-, Benzene, pentachloronitro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachloronitrobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloronitrobenzene, Avicol (pesticide), Batrilex, Botrilex, Brassicol, Brassicol 75, Brassicol Super, Chinozan, Fartox, Folosan, Fomac 2, GC 3944-3-4, Kobutol, Korsikol, Marisan forte, NSC 58427, Nitropentachlorobenzene, PCNB, Pentagen, Phomasan, Plantacol, Quinosan, Quintozen, RTU 1010, RTU PCNB, Terrachlor, Terraclor, Terraclor 30G, Terrafun, Terrazan, Terrazan F, Tilcarex, Tritisan |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?