Få mere at vide
Pentachlorobenzene 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326961
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326961 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326961 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15960000IO100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachlorobenzene
CAS 608-93-5
Analyt- eller komponentnavne Pentachlorobenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H Cl5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene, pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB
InChI formel InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
SMIL Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlorobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctane
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 247.8521 g/mol