Få mere at vide
Pentachloroanisole 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326062
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326062 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30326062 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL15950000CY
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.