Få mere at vide
Pentachloroaniline, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419856 5 g 5g
11429856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20327.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-20-8
Molekylær formel C6H2Cl5N
Molekylvægt (g/mol) 265.339
MDL nummer MFCD00014769
InChI nøgle KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
PubChem CID 10693
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentachloroaniline
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachloroaniline
Smeltepunkt 231°C to 232°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2018
Beilstein 2806732
Formel vægt 265.35
Procent renhed 96%